196806
Bax Channel Blocker II, iMAC2 - CAS 335166-00-2 - Calbiochem
A MAC (Mitochondrial Apoptosis-induced Channel) inhibitor iMAC1 tructural analog that is reported to be less potent than iMAC1 in blocking Bid-induced cytochrome c release in cell-free mitochondria preparations.
Synonim(y):
Bax Channel Blocker II, iMAC2 - CAS 335166-00-2 - Calbiochem, (±)-3,6-Dibromo-9-(2-fluoro-3-piperazin-1-yl-propyl)-carbazole, 2HCl, MAC Inhibitor II
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Bombrun, A., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4365.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13