Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
6.17 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
548 °F
expl. lim.
24.5 %
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
target_organs
Immune system, thymus
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-86-4
109-86-4