Merck
1.93699
Dodekahydrat siarczanu glinowo-potasowego
EMPLURA®
Synonim(y):
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.39
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPLURA®
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1