Wybierz wielkość
733,00 zł
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
description
RTECS - FJ5950000
Merck USA index - 14, 1829
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChI key
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid (free-flowing) | form powder |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
| color white | color white | color white to tan | color light yellow |
| description RTECS - FJ5950000 | description Merck USA index - 14 1829 | description Merck USA index - 14, 1829 | description - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
General description
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17851-1KG | 04055977204858 |
| 17851-5KG-M | 04055977204865 |
| 17851-1KG-M | 04055977204858 |
| 17851-5KG | 04055977204865 |