Merck
17-245
Zestaw do immunoprecypitacji acetylo-histonu H3 (ChIP)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Powiązane kategorie
General description
Do stosowania w celu immunoprecypitacji aktywnej transkrypcyjnie chromatyny z komórek ssaków przy użyciu anty-acetylo-Histonu H3. Wykrycie interesującego genu lub promotora w immunoprecypitowanej chromatynie musi być empirycznie określone przez badacza przy użyciu ilościowej reakcji PCR lub analizy Southern slot-blot ze starterami lub sondą specyficznymi dla promotora.
Application
Do stosowania w celu immunoprecypitacji aktywnej transkrypcyjnie chromatyny z komórek ssaków przy użyciu anty-acetylo-Histonu H3.
Packaging
Pojemność zestawu: 22 testy
Other Notes
Anti-acetyl-Histone H3 (Cat.# 06-599)
Protein A agarose/Salmon Sperm DNA (Cat.# 16-157)
All necessary buffers.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17-24504053252017155