Merck
17-10156
Biosensor lentiwirusowy LentiBrite α-aktynina-GFP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
34360190
Technique(s):
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, transfection: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, LentiBrite
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, transfection: suitable
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
Gene Information
human ... ACTN1(87)
General description
Przeczytaj naszą notę aplikacyjną w Nature Methods!
http://www.nature.com/app_notes/nmeth/2012/121007/pdf/an8620.pdf
(Kliknij tutaj!</A>)
Dowiedz się więcej o zaletach naszych LentiBrite Lentiviral Biosensors! Kliknij tutaj
Biosensory mogą być używane do wykrywania obecności/braku określonego białka, jak również subkomórkowej lokalizacji tego białka w żywej komórce. Znaczniki fluorescencyjne są często pożądane jako środek do wizualizacji interesującego białka w komórce za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej lub poklatkowego przechwytywania wideo. Wizualizacja żywych komórek bez zakłóceń pozwala badaczom obserwować warunki komórkowe w czasie rzeczywistym.
Systemy wektorów lentiwirusowych są popularnym narzędziem badawczym wykorzystywanym do wprowadzania produktów genowych do komórek. Transfekcja lentiwirusowa ma przewagę nad metodami niewirusowymi, takimi jak transfekcja chemiczna, w tym wyższą wydajność transfekcji komórek dzielących się i nie dzielących się, długotrwałą stabilną ekspresję transgenu i niską immunogenność.
EMD Millipore wprowadza LentiBrite Lentiviral Biosensors, nowy zestaw wstępnie zapakowanych cząstek lentiwirusowych kodujących ważne i podstawowe białka autofagii, apoptozy i struktury komórkowej do wizualizacji w różnych stanach komórkowych/chorobowych w analizie żywych komórek i in vitro.
  • Wstępnie zapakowane, znakowane fluorescencyjnie za pomocą GFP i RFP
  • Wyższa skuteczność transfekcji w porównaniu z tradycyjnymi metodami chemicznymi i innymi metodami transfekcji niewirusowej
  • Zdolność do transfekcji dzielących się, nie dzielących się i trudnych do transfekcji typów komórek, takich jak komórki pierwotne lub macierzyste
  • Brak zakłóceń funkcji komórkowych
Cząsteczki LentiBrite α-aktynina-GFP firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, umożliwiając analizę dynamiki adhezji ogniskowej w trudnych do transfekcji typach komórek.
Migracja komórek wymaga zaangażowania miejsc kontaktu macierzy zewnątrzkomórkowej (ogniskowych przyczepności) z cytoszkieletem aktynowym. Siła skurczowa jest dalej generowana, gdy mikrofilamenty aktyny przekształcają się we włókna naprężeniowe, łącząc się w sposób antyrównoległy i rekrutując miozynę II. Kluczowym składnikiem włókien naprężeniowych jest białko związane ze spektryną, α-aktynina, która bezpośrednio łączy mikrofilamenty aktyny, a także łączy je z ogniskowymi adhezjami. Obrazowanie żywych komórek zawierających α-aktyninę połączoną z białkami fluorescencyjnymi zapewniło kluczowy wgląd w dynamiczne mechanizmy montażu włókien naprężeniowych i adaptacji do naprężeń.
Cząsteczki LentiBrite α-aktynina-GFP firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, umożliwiając analizę dynamiki adhezji ogniskowej w trudnych do transfekcji typach komórek.
Application
Obrazowanie za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej:
(Patrz rysunek 1 w arkuszu danych)
Komórki REF52 umieszczono na szkiełku komorowym i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi w MOI 20 przez 24 godziny. Po wymianie pożywki i 48 godzinach dalszej inkubacji, komórki utrwalono formaldehydem i zamontowano. Obrazy uzyskano za pomocą zanurzeniowej mikroskopii fluorescencyjnej szerokiego pola. α-aktynina-GFP pojawia się w okresowym rozkładzie wzdłuż struktur mikrofilamentowych.
Dodatkowe typy komórek:
(Patrz rysunek 2 w arkuszu danych)
Komórki U2OS i HT1080 traktowano jak na rysunku 1 (patrz arkusz danych) przy MOI wynoszącym odpowiednio 40 i 10 przez 24 godziny.
Trudne do transfekcji typy komórek:
(patrz rysunek 3 w arkuszu danych)
Pierwotne typy komórek HUVEC i ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (HuMSC) umieszczono na szkiełkach komorowych i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi przy MOI odpowiednio 40 i 10 przez 24 godziny.
Aby uzyskać optymalną wizualizację fluorescencji, zaleca się analizę docelowego poziomu ekspresji w ciągu 24-48 godzin po transfekcji/infekcji w celu optymalnej analizy żywych komórek, ponieważ intensywność fluorescencji może z czasem słabnąć, szczególnie w trudnych do transfekcji liniach komórkowych. Zainfekowane komórki można zamrozić po udanej transfekcji/infekcji i rozmrozić w hodowli, aby zachować dodatnią ekspresję fluorescencyjną przez ponad 24-48 godzin. Długość i intensywność ekspresji fluorescencyjnej różni się w zależności od linii komórkowej. W przypadku trudnych do transfekcji linii komórkowych może być wymagane wyższe MOI.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Physical form
PEG precipitation
Preparation Note
Przechowywanie i obsługa
Lentiwirus jest stabilny przez co najmniej 4 miesiące od daty otrzymania, gdy jest przechowywany w temperaturze -80°C. Po pierwszym rozmrożeniu natychmiast umieścić na lodzie i zamrozić w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -80°C. Zamrożone podwielokrotności mogą być przechowywane przez co najmniej 2 miesiące. Dalsze zamrażanie/rozmrażanie może spowodować zmniejszenie miana wirusa i wydajności transdukcji.
WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
Wektory lentiwirusowe z defektem replikacji, takie jak wektor 3. generacji dostarczony w tym produkcie, nie powodują żadnych chorób u ludzi ani zwierząt. Jednakże, lentiwirusy mogą integrować się z genomem komórki gospodarza i tym samym stwarzać pewne ryzyko mutagenezy insercyjnej. Materiał należy do grupy ryzyka 2 i powinien być obsługiwany pod kontrolą BSL2. Szczegółowe omówienie bezpieczeństwa biologicznego wektorów lentiwirusowych znajduje się w Pauwels, K. et al. (2009). Najnowocześniejsze wektory lentiwirusowe do zastosowań badawczych: Ocena ryzyka i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa biologicznego. Curr. Gene Ther. 9: 459-474.
Analysis Note
Evaluated by transduction of HT-1080 cells and fluorescent imaging performed for assessment of target localization and transduction efficiency.
Other Notes
α-actinin-TagGFP Lentivirus:
One vial containing 25 µL of lentiviral particles at a minimum of 3 x 10E8 infectious units (IFU) per mL.
For lot-specific titer information, please see “Viral Titer” in the product box above.
Promoter
EF-1 (Elongation Factor-1
Multiplicty of Infection (MOI)
MOI = Ratio of # of infectious lentiviral particles (IFU) to # of cells being infected.
Typical MOI values for high transduction efficiency and signal intensity are in the range of 20-40. For this target, some cell types may require lower MOIs (e.g., HT-1080, HeLa, human mesenchymal stem cells (HuMSC)), while others may require higher MOIs (e.g., human umbilical vein endothelial cells (HUVEC), U2OS).
NOTE: MOI should be titrated and optimized by the end user for each cell type and lentiviral target to achieve desired transduction efficiency and signal intensity.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2