Przejdź do
15-205
Amyloid Beta Precursor Proteins Explorer Antibody MiniPack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
Uniprot accession no.:
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
UniProt accession no.
Quality Level
General description
FUNKCJA: Działa jako receptor na powierzchni komórki i pełni funkcje fizjologiczne na powierzchni neuronów związane ze wzrostem neurytów, adhezją neuronów i aksonogenezą. Zaangażowany w mobilność komórek i regulację transkrypcji poprzez interakcje białko-białko. Może promować aktywację transkrypcji poprzez wiązanie z APBB1/Tip60 i hamować sygnalizację Notch poprzez interakcję z Numb. Łączy się ze szlakami indukującymi apoptozę, takimi jak te, w których pośredniczą G (O) i JIP. Hamuje aktywność ATPazy G(o) alfa (przez podobieństwo). Działa jako receptor błonowy kinezyny I, pośrednicząc w aksonalnym transporcie beta-sekretazy i preseniliny 1. Zaangażowany w homeostazę miedzi / stres oksydacyjny poprzez redukcję jonów miedzi. In vitro, APP metalizowany miedzią indukuje śmierć neuronów bezpośrednio lub jest wzmacniany przez utlenianie lipoprotein o niskiej gęstości za pośrednictwem Cu(2+). Może regulować wzrost neurytów poprzez wiązanie się ze składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, takimi jak heparyna oraz kolagen I i IV. Izoformy splicingu zawierające domenę BPTI posiadają aktywność inhibitora proteazy.
FUNKCJA: Peptydy beta-amyloidowe są lipofilowymi chelatorami metali o aktywności redukującej metale. Wiążą metale przejściowe, takie jak miedź, cynk i żelazo. In vitro mogą redukować Cu(2+) i Fe(3+) odpowiednio do Cu(+) i Fe(2+). Beta-amyloid 42 jest skuteczniejszym reduktorem niż beta-amyloid 40. Peptydy beta-amyloidu wiążą się z lipoproteinami i apolipoproteinami E i J w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz z cząsteczkami HDL w osoczu, hamując katalizowane metalami utlenianie lipoprotein. Beta-APP42 może aktywować jednojądrzaste fagocyty w mózgu i wywoływać reakcje zapalne. Promuje zarówno agregację tau, jak i fosforylację, w której pośredniczy TPK II. Interakcja z nadekspresją HADH2 prowadzi do stresu oksydacyjnego i neurotoksyczności.
FUNKCJA: Jabłczany wywołują adhezję komórek nerwowych do macierzy zewnątrzkomórkowej i mogą regulować wzrost neurytów w mózgu (podobieństwo).
FUNKCJA: Peptydy gamma-CTF, jak również peptydy rozszczepione przez kaspazę, w tym C31, są silnymi wzmacniaczami apoptozy neuronów.
SUBUNIT: Wiąże się, poprzez swój C-koniec, z domeną PID kilku białek cytoplazmatycznych, w tym członków rodziny APBB, rodziny APBA, MAPK8IP1, SHC1 oraz Numb i Dab1 (przez podobieństwo). Wiązanie z Dab1 hamuje jego fosforylację serynową (przez podobieństwo). Oddziałuje również z białkiem GPCR-podobnym BPP, FPRL1, APPBP1, IB1, KNS2 (poprzez domeny TPR) (przez podobieństwo), APPBP2 (przez BaSS) i DDB1. In vitro wiąże MAPT poprzez domeny wiążące MT (przez podobieństwo). Wiąże się z mikrotubulami w obecności ATP i w sposób zależny od kinezyny (przez podobieństwo). Oddziałuje poprzez domenę C-końcową z GNAO1. Amyloid beta-42 wiąże CHRNA7 w neuronach hipokampa. Beta-amyloid wiąże się z HADH2. Rozpuszczalny APP wiąże się poprzez swoją N-końcową głowę z FBLN1. Współdziała z CPEB1 (przez podobieństwo). Współdziała z ANKS1B.
Physical form
3 pojedyncze probówki zawierające anty-Amyloid Precursor Protein, C-końcowy fragment; anty-Alzheimer Precursor Protein, APP 643-695 C-końcowy fragment, klon 2.F2.19B4; lub anty-Alzheimer Precursor Protein A4, klon 22C11.
Other Notes
MAB348SP Anti-Alzheimer Precursor Protein A4, clone 22C11: 15 μg MAB343SP Anti-Alzheimer Precursor Protein, APP 643-695 C-terminal fragment, Clone 2.F2.19B4; 30 μL AB5352SP Anti-Amyloid Precursor Protein, C-terminus; 30 μL