Kluczowe dokumenty
1.51485
Millipore
Hibar® 250-25 LiChrospher® Si 60 (5 µm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
temp. przechowywania
no temp limit
Poziom jakości
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13