Merck
1.50840
LiChrospher® Si 60 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
Silica bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® Si 60 (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L3
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
Silica bonding phase
particle size
10 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® Si 60 to wszechstronny sferyczny sorbent krzemionkowy HPLC o średnicy porów 60A i wielkości cząstek 10µm do chromatografii w fazie normalnej: Sorbent ten jest zapakowany we wkład LiChroCART 250-4 HPLC. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Wkład HPLC
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150840000104022536233253