Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115730
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
column (glass lined stainless steel)
agency
suitable for USP LL14
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L
5 mm × 1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC®-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
operating pH
2-8
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-cHILIC to idealny wybór do separacji związków polarnych i hydrofilowych. Te kolumny ochronne chronią kolumnę separacyjną z mikrootworami przed zanieczyszczeniem.
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1507660001 | 04061841127710 |