Merck
1.50764
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 20 mm x 2.1 mm guard Column Kit (3 pc) with coupler (1 pc)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SeQuant® Zestaw osłon ZIC-cHILIC 3μm 20 x 2,1 mm, PEEK coated guard column 3 pc with coupler 1 pc
material
PEEK-lined stainless steel column
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
packaging
pkg of 3 Columns with coupler 1 pc
parameter
(pH 2 - 8), at ≤70 °C, max. pressure at ≤550 bar
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
column L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å pore size
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
General description
Zestaw kolumn ochronnych zawiera 5 kolumn ochronnych SeQuant® ZIC®-cHILIC wraz ze złączką do podłączenia do kolumny analitycznej. SeQuant® ZIC®-cHILIC jest przeznaczony do doskonałej HPLC i LC-MS polarnych związków hydrofilowych. Ta zwitterionowa faza stacjonarna z grupą funkcyjną fosforylocholiny zapewnia uzupełniającą selektywność w celu łatwiejszego opracowywania metod dla substancji, które były trudne do rozdzielenia za pomocą poprzednich typów kolumn HPLC pracujących w trybie fazy odwróconej lub HILIC.SeQuant® ZIC®-cHILIC Kolumny HPLC zapewniają uzupełniającą selektywność w celu optymalizacji separacji polarnych związków hydrofilowych. Kolumny zawierają nową, gęsto związaną, fosforylocholinową grupę funkcyjną o zrównoważonym ładunku 1:1. Podobnie jak w przypadku wszystkich prawdziwie zwitterionowych faz stacjonarnych, proste i powtarzalne separacje uzyskuje się dzięki hydrofilowemu podziałowi w połączeniu ze słabymi oddziaływaniami jonowymi. Bardziej dostępne ładunki dodatnie kolumn SeQuant® ZIC®-cHILIC umożliwiają dostrojenie selektywności w chromatografii poprzez zmienione oddziaływanie z anionowymi i kationowymi cząsteczkami molekularnymi. Może to być korzystne w wielu sytuacjach, na przykład przy rozdzielaniu labilnych kompleksów metali lub wysoce polarnych i wielokrotnie naładowanych aminoglikozydów. Ich wyjątkowa stabilność i zminimalizowane krwawienie sprawiają, że kolumny SeQuant® ZIC®-cHILIC są preferowanym wyborem w wielu zastosowaniach LC-MS. Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150764000104061841087946