Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
ZIC-cHILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
ZIC®-cHILIC(3µm, 100Å) 150 x 1 mm, suitable for HPLC, SeQuant®
material
stainless steel column
Quality Segment
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
SeQuant®
parameter
400 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable (Capillary LC), mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-cHILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
1-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-cHILIC jest przeznaczony do doskonałej HPLC i LC-MS polarnych związków hydrofilowych. Ta zwitterionowa faza stacjonarna z grupą funkcyjną fosforylocholiny zapewnia uzupełniającą selektywność w celu łatwiejszego opracowania metody dla substancji, które były trudne do rozdzielenia za pomocą poprzednich typów kolumn HPLC pracujących w trybie fazy odwróconej lub HILIC. Kolumna o wymiarach 150 mm długości x 1 mm ID jest najlepszym wyborem do separacji związków polarnych metodą chromatografii kapilarnej.SeQuant® ZIC®-cHILIC Kolumny HPLC zapewniają uzupełniającą selektywność w celu optymalizacji separacji polarnych związków hydrofilowych. Kolumny zawierają nową, gęsto związaną, fosforylocholinową grupę funkcyjną o zrównoważonym ładunku 1:1. Podobnie jak w przypadku wszystkich prawdziwie zwitterionowych faz stacjonarnych, proste i powtarzalne separacje uzyskuje się dzięki hydrofilowemu podziałowi w połączeniu ze słabymi oddziaływaniami jonowymi. Bardziej dostępne ładunki dodatnie kolumn SeQuant® ZIC®-cHILIC umożliwiają dostrojenie selektywności w chromatografii poprzez zmienione oddziaływanie z anionowymi i kationowymi cząsteczkami molekularnymi. Może to być korzystne w wielu sytuacjach, na przykład przy rozdzielaniu labilnych kompleksów metali lub wysoce polarnych i wielokrotnie naładowanych aminoglikozydów. Ich wyjątkowa stabilność i zminimalizowane krwawienie sprawiają, że kolumny SeQuant® ZIC®-cHILIC są preferowanym wyborem w wielu zastosowaniach LC-MS. Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZIC®-cHILIC(3µm, 100Å) 150 x 1 mm
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1506700001 | 04061838831835 |