Merck
1.50640
LiChrospher® RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® RP-select B (5µm) LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
11.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® RP-select B to wszechstronny, tradycyjnie produkowany nośnik w postaci sferycznego żelu krzemionkowego o właściwościach fazy odwróconej i hydrofobowości fazy C-8. Nośnik ten bardzo dobrze nadaje się do separacji związków zasadowych, ale nadal ma dobre właściwości do oznaczania związków obojętnych i kwaśnych. Sorbent ten jest pakowany we wkład LiChroCART 100-4.6 HPLC. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Wkład HPLC
Analysis Note
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150640100304061838831637
150640000104027269150709