Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART™ 150-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartidge
LiChrospher® RP-8 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 150-4.6 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Application
- Badania stabilności surowego materiału roślinnego Bacopa monnierii ilościowe oznaczanie bakopasiduI i bakozyduA metodą HPLC: Niniejsze badanie koncentruje się na stabilności surowego materiału roślinnego z Bacopa monnieri, w szczególności analizując stabilność jego aktywnych składników, bakopasidu I i bakozydu A. Do oznaczania ilościowego zastosowano wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) z wykorzystaniem kolumn Purospher® RP-18 (5 µm). Wyniki badań podkreśliły skuteczność kolumn Purospher® RP-18 w rozdzielaniu i oznaczaniu ilościowym tych związków z wysoką precyzją, co czyni je cennym narzędziem w chemii analitycznej do badań fitochemicznych (Srivastava et al., 2012).
Analysis Note
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART™ 150-4.6
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1506350001 | 04027269150556 |
| 1506351003 | 04061838831613 |