Przejdź do
1.50329
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Kolumna HPLC C8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.505801.505781.50579
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
surface area
350 m2/g
surface area
350 m2/g
surface area
350 m2/g
surface area
350 m2/g
material
stainless steel column
material
stainless steel column
material
stainless steel column
material
stainless steel column
feature
endcapped: no
feature
endcapped: no
feature
endcapped: no
feature
endcapped: no
General description
HPLC column
LiChrospher® RP-8 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a Hibar 250-4 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Analysis Note
Pressure: ≤ 90 bar
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 55000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150329000104022536232706
150329100304061838831255