Merck
1.50207
LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART 25-4
Pozwól nam pomóc
product line
LiChrospher®
Quality Level
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
General description
LiChrospher® ADS umożliwia w pełni zautomatyzowane, zintegrowane z LC przygotowanie próbek hydrofobowych analitów o niskiej masie cząsteczkowej z nieprzetworzonych próbek, takich jak surowica, mleko, bulion fermentacyjny lub homogenaty spożywcze. Wzbogacanie opiera się na dwóch procesach chromatograficznych: chromatografii w fazie odwróconej i chromatografii wykluczania, ponieważ sorbenty LiChrospher® ADS to sferyczne cząstki żelu krzemionkowego (25 μm) z modyfikacją DIOL na powierzchni zewnętrznej i modyfikacjami alkilowymi na powierzchni porów wewnętrznych (ID: 6 nm). W zależności od hydrofobowości analitu dostępne są trzy rodzaje kolumn wstępnych: C-4, C-8 i C-18.
Zestaw wkładów HPLC, zawiera 1 LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART 25-4 i 1 manu-CART
Preparation Note
Temperatura przechowywania: bez ograniczeń.
Analysis Note
Zakres testów: test zaliczony
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany