1.50171
LiChroCART® for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 75 mm × 4 mm; LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Polecane produkty
product name
LiChroCART® 75-4, column L × I.D. 7.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Poziom jakości
Parametry
250 bar pressure
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 4 mm
Opis ogólny
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Przechowywanie i stabilność
Storage temperature: no restrictions.
Informacje prawne
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany