Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Hibar® 125-4,6, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hibar® 125-4,6
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1500127079 | 04027269359164 |
| 1500127092 | 04027269359218 |
| 1500127093 | 04027269359225 |
| 1500120001 | 04022536719177 |
| 1500127184 | 04027269359317 |