Kluczowe dokumenty
14-932-M
Sigma-Aldrich
SNRK, active
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 58 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... SNRK(54861)
Opis ogólny
Product Source: C-terminal 6His-tagged, recombinant, human SNRK amino acids 1-505 expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
SNF-related serine/threonine-protein kinase may play a role in hematopoietic cell proliferation or differentiation. It is a potential mediator of neuronal apoptosis.
Działania biochem./fizjol.
Target Sub-Family: CAMK
Opakowanie
Also available in 250μg size as catalog # 14-932M and in bulk as catalog # 14-932-K.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of KKLRRTLSFAEPG
Postać fizyczna
Protein in 50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sucrose, 1mM benzamidine, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Purified using immobilized metal affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2