Kluczowe dokumenty
14-931-M
Sigma-Aldrich
CaMKK2, aktywny
Wybierz wielkość
10 μG
2400,00 zł
250 μG
15 940,00 zł
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2400,00 zł
250 μG
15 940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 64 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... CAMKK2(10645)
Opis ogólny
Zależna od wapnia/kalmoduliny kinaza białkowa należąca do proponowanej kaskady sygnałowej wyzwalanej wapniem, zaangażowanej w szereg procesów komórkowych. Izoforma 1, izoforma 2 i izoforma 3 fosforylują CAMK1 i CAMK4. Izoforma 3 fosforyluje CAMK1D. Izoforma 4, izoforma 5 i izoforma 6 pozbawione części domeny wiążącej kalmodulinę są nieaktywne. Skutecznie fosforyluje trimer kinazy białkowej aktywowanej 5′-AMP (AMPK), w tym trimer składający się z PRKAA1, PRKAB1 i PRKAG1. Fosforylacja ta jest stymulowana w odpowiedzi na sygnały Ca2+. Wydaje się być zaangażowany w hipokampalną aktywację CREB1. Może odgrywać rolę we wzroście neurytów. Izoforma 3 może promować wydłużanie neurytów, podczas gdy izoforma 1 może promować rozgałęzianie neurytów.
Źródło produktu: N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki CaMKK2 pełnej długości, wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg jako katalog # 14-931M i luzem jako katalog # 14-931-K.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of LSNLYHQGKFLQTFCGSPLYRRR
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2