Key Documents
14-911-M
Sigma-Aldrich
Aurora C Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Aurora C amino acids 35-end & N-terminal GST-tagged, recombinant, human INCENP, amino acids 821-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 36 kDa (Aurora C)
Mw 38 kDa (INCENP)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Aurora C amino acids 35-end and N-terminal GST-tagged, recombinant, human INCENP, amino acids 821-end.
Combined purity 94% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining. Aurora C MW = 36kDa, INCENP MW = 38kDa.
Product Source: Co-expressed by baculovirus in Sf21 insect cells.
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Opakowanie
Also available in 250µg size as catalog # 14-911M - Call for pricing and availability.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of substrate peptide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2