Kluczowe dokumenty
14-901-M
Sigma-Aldrich
PIP4K2α Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant human PIP4K2α, full length. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 51 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant human PIP4K2α, full length.
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Zastosowanie
Research Category
Signaling
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PIP4K2α
Target Sub-Family: PIPK
Opakowanie
Also available in 250μg size as catalog # 14-901M - Call for pricing and availability.
Jakość
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Postać fizyczna
10µg of enzyme in 50mM Tris/HCl pH8.0, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270mM sucrose, 0.2mM PMSF, 1mM benzamidine, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2