Kluczowe dokumenty
14-842-M
Sigma-Aldrich
Aktywowane białko Lck, 10 µg
activated, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Lck full length, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linia produktu
Upstate®
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
masa cząsteczkowa
Mw 59 kDa
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
nr dostępu
 (FUNCTION: SwissProt: P06239 # Tyrosine kinase that plays an essential role for the selection and maturation of developing T-cell in the thymus and in mature T-cell function. Is constitutively associated with the cytoplasmic portions of the CD4 and CD8 surface receptors and plays a key role in T-cell antigen receptor(TCR)-linked signal transduction pathways. Association of the TCR with a peptide antigen-bound MHC complex facilitates the interaction of CD4 and CD8 with MHC class II and class I molecules, respectively, and thereby recruits the associated LCK to the vicinity of the TCR/CD3 complex. LCK then phosphorylates tyrosines residues within the immunoreceptor tyrosines-based activation motifs (ITAMs) in the cytoplasmic tails of the TCRgamma chains and CD3 subunits, initiating the TCR/CD3 signaling pathway. In addition, contributes to signaling by other receptor molecules. Associates directly with the cytoplasmic tail of CD2, and upon engagement of the CD2 molecule, LCK undergoes hyp)
NM_005356.3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
powiązane choroby
obesity; metabolic disorders
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki Lck pełnej długości
Zastosowanie
Automatyczna aktywacja na kolumnie przez inkubację z Mg/ATP, nadmiar ATP i MgAc usunięty przez wielokrotne płukanie kolumny.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Lck
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Dostępny również w rozmiarze 250 µg lub luzem - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-842M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Opis wartości docelowych
Lck
Powiązanie
Zastępuje: 14-710
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1