Kluczowe dokumenty
14-774-M
Sigma-Aldrich
Białko CLK2, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human, CLK2, amino acids 138-end. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 70.4 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany, ludzki, CLK2, aminokwasy 138-end.
Źródło produktu: Ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: CLK2
Target Sub-Family: CMGC
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-774M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Postać fizyczna
50mM Tris/HCl pH7.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij 35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -70°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2