Kluczowe dokumenty
14-763
Sigma-Aldrich
Białko Tie2 (R849W), aktywne, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
opis
protein target Tie2
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... TEK(7010)
Opis ogólny
Mutacja R849W została opisana w dominująco dziedziczonych wadach żylnych. Badania ekspresji w komórkach owadów i ssaków wykazały, że Tie2 R849W ma konstytutywnie podwyższoną aktywność kinazy tyrozynowej w porównaniu z typem dzikim. (Morris P.N., et al., Biochem.Biophys.Res.Commun.(2006);346:335-338 i Vikkula M, et al., Cell(1996);87:1181-1190).
N-końcowe rekombinowane ludzkie Tie2 znakowane 6His, reszty 771-końcowe zawierające podstawienie R849W.
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-763M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Właściwości fizyczne
42kDa
Postać fizyczna
50mM Tris/HCl pH8.5, 300mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.03% Brij 35, 270mM sacharoza, 1mM benzamidyna, 0.2mM PMSF, 0.1% 2-merkaptoetanol. Roztwór zamrożony.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -70°C. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka. Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Pobrać niewykorzystany materiał do schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2