Kluczowe dokumenty
14-752-M
Sigma-Aldrich
GRK7 Protein, active, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
masa cząsteczkowa
Mw 66 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK7 expressed by baculovirus in Sf21 cells.
Recombinant, full length human GRK7 expressed by baculovirus in Sf21 cells.
Zastosowanie
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length human GRK7 expressed by baculovirus in Sf21 cells. For use in Kinase Assays.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease|Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
  • Protein Target: GRK7
  • Target Sub-Family:AGC
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of 2 mg/mL casein.
Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3μg of GRK7.
Definicja jednostki
Specific Activity: where one unit of GRK7 activity is defined as 1nmol phosphate incorporated into 2mg/ml casein per minute at 30°C with a final ATP concentration of 100μM.
Postać fizyczna
10μg of recombinant protein in 100 μl of 50 mM Tris-HCl pH 8.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Format: Purified using Ni2+/NTA agarose. Purity 99% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 6 months at -70°C from date of shipment. For maximum recovery of product, centrifuge original vial prior to removing the cap.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2