Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 39.6 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowa, znakowana 6His, rekombinowana kinaza CaM IIβ, aminokwasy 1-315
Źródło produktu: ekspresja przez bakulowirusa w komórkach Sf21
Application
Aktywna, N-końcowa, znakowana 6His, rekombinowana kinaza CaM IIβ, aminokwasy 1-315, do stosowania w testach kinazowych.
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Obesity
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: CaMKIIβ
Target Sub-Family: CAMK
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM ZIPtide (Catalog # 12-545)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14-718 | 04053252473661 |
| 14-718M | 04053252441561 |