Kluczowe dokumenty
14-714-M
Sigma-Aldrich
GRK5 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human GRK5, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 71.6 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant, full length, human GRK5
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: GRK5
Target Sub-Family: AGC
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of casein
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C from date of shipment
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany