Kluczowe dokumenty
14-681-M
Sigma-Aldrich
Flt-4 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human Flt4, amino acids 800-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 90.9 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged, recombinant human Flt4, amino acids 800-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 cells
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Flt4
Target Sub-Family: TK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 500μM JAK3tide (Catalog # 12-547)
Postać fizyczna
Glutathione-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C from date of shipment
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2