Przejdź do
1.46762
ReadyPlate 55 KIT TGE Agar
ReadyPlate, plate diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 150 plate and EZ-PAK membrane filter, suitable for microbiology
Synonim(y):
ReadyPlate 55 KIT TGE Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
150 sets
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Segment
agency
ISO
sterility
sterile
form
plate
feature
ready-to-use
packaging
box of 150 plate and EZ-PAK membrane filter
manufacturer/tradename
ReadyPlate
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
plate diam.
55 mm
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
filtration
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
General description
Zastosowanie: Wyliczanie całkowitej liczby organizmów żywych, Metoda filtracji membranowej
Opakowanie: Płytka 55 mm i filtr membranowy EZ PAK (150 zestawów w pudełku)
Synonim: Tryptone Glucose Extract Agar, Tryptone Glucose Meat Extract Agar
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.467651.467701.46763
description
ReadyPlate, plate diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 150 plate and EZ-PAK membrane filter, suitable for microbiology
description
ReadyPlate, diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for Enterococcus spp.
description
suitable for detection, filtration, box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
description
ReadyPlate, diam. 55 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for aerobic bacteria
agency
ISO
agency
ISO 7899
agency
ISO
agency
ISO
suitability
nonselective for
suitability
Enterococcus spp.
suitability
-
suitability
aerobic bacteria (total count)
form
plate
form
plate (ready-to-use)
form
-
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyPlate 55 KIT TGE Agar
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)