Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106227
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Segment
agency
ISO
feature
ready-to-use
packaging
box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
detection
filtration, food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective and differential for molds, nonselective and differential for yeasts
General description
Zastosowanie: Wykrywanie drożdży, pleśni i bakterii kwasowych, Metoda filtracji membranowej
Opakowanie: Płytka 55 mm i filtr membranowy EZ PAK (150 zestawów w pudełku)
Synonim: Schaufuss Pottinger Medium
Opakowanie: Płytka 55 mm i filtr membranowy EZ PAK (150 zestawów w pudełku)
Synonim: Schaufuss Pottinger Medium
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?