Kluczowe dokumenty
14-674-M
Sigma-Aldrich
Białko EphB1, aktywne, 250 µg
Wybierz wielkość
250 μG
16 880,00 zł
16 880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μG
16 880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
16 880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
opis
protein target EphB1
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... EPHB1(2047)
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P54762 # Receptor dla członków rodziny efryny-B. Wiąże się z efryną-B1, -B2 i -B3. Może być zaangażowany w interakcje komórka-komórka w układzie nerwowym.
ROZMIAR: 984 aminokwasy; 109885 Da
PODZIAŁ: Forma aktywowana ligandem oddziałuje z GRB2, GRB10 i NCK poprzez ich odpowiednie domeny SH2. Domena SH2 GRB10 wiąże EPHB1 poprzez Tyr-928, podczas gdy GRB2 wiąże reszty w domenie katalitycznej. Domena SH2 NCK wiąże EPHB1 poprzez Tyr-594. Oddziałuje z PRKCABP (przez podobieństwo).
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona; Jednoprzebiegowe białko błonowe typu I.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Preferencyjnie ulega ekspresji w mózgu.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P54762 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych Tyr. Zawiera 2 domeny fibronektyny typu III. Zawiera 1 domenę kinazy białkowej. Zawiera 1 domenę SAM (sterylny motyw alfa).
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-674) i luzem (nr kat. 14-674-K).
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM Src Substrate Peptide (Catalog # 12-140
Właściwości fizyczne
51,4 kDa
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.