Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106225
Bottle capacity:
500 mL
Bottle filling volume:
500 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with septum and protector, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
71
Ph:
6.9-7.3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 20-25°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Blue screw cap with septum and protector, ready-to-use
composition
Casein Peptone, 20 g , Lecithin from soya, 5 g , Polysorbate 20, 40 mL , With Tween®, 1%
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pH
6.9-7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Casein LT Broth z neutralizatorami (Tween® 80 i lecytyna) to złożona, bogata w składniki odżywcze pożywka dla drobnoustrojów bez inhibitorów, zaprojektowana zgodnie z Farmakopeą Europejską (EP), Japońską (JP) i Amerykańską (USP).
Podłoże jest uzupełnione peptonami z kazeiny i soi, aby zapewnić ulepszone źródło węgla, które promuje wzrost drobnoustrojów obecnych w badanej próbce.
Lecytyna i polisorbat 80 są skuteczne przeciwko czwartorzędowym związkom amoniowym, amfoterycznym środkom powierzchniowo czynnym, benzamidynom, chlorheksydynom i dequadynie. Polisorbat 80 inaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole dichlorbenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i estry PHB.
Podłoże jest uzupełnione peptonami z kazeiny i soi, aby zapewnić ulepszone źródło węgla, które promuje wzrost drobnoustrojów obecnych w badanej próbce.
Lecytyna i polisorbat 80 są skuteczne przeciwko czwartorzędowym związkom amoniowym, amfoterycznym środkom powierzchniowo czynnym, benzamidynom, chlorheksydynom i dequadynie. Polisorbat 80 inaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole dichlorbenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i estry PHB.
Application
Casein LT Broth (Tween® 80 and Lecithin) jest używany do izolacji i hodowli bakterii, drożdży i pleśni. Casein LT Broth nadaje się do testowania sterylności substancji, preparatów i produktów z przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1