Kluczowe dokumenty
14-661-M
Sigma-Aldrich
Białko ARK5, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human ARK5, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 78 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... NUAK1(9891)
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, ludzki ARK5, aminokwasy 2-końcowe
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach Sf21
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: NuaK1 (ARK5)
Target Sub-Family: CAMK
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of CHKtide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2