material
glass bottle
agency
EP 2.6.13, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 30-35°C)
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type red screw cap with septum
composition
Agar, 0.86 g , L-Cystine, 0.6 g , Glucose x H2O, 6.5 g , NaCl, 2.9 g , Pancreatic Digest of Casein, 17.7 g , Resazurin, 1.2 mg , Sodium Thioglycollate, 0.6 g , Tween®, 1% , Tween® 80, 11.8 g , Yeast Extract, 5.9 g
packaging
pack of 12 bottles, pack of 12 units
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
850 mL
pH range
6.9-7.3
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Atmosfera beztlenowa jest tworzona poprzez zmniejszenie potencjału redoks pożywki przez Thioglycollate i L-Cystine. Dodatkowo związki te inaktywują rtęć i inne pierwiastki metali ciężkich obecne w środowisku.
Tween®80 jest skuteczny przeciwko czwartorzędowym związkom amoniowym, amfoterycznym środkom powierzchniowo czynnym, benzamidynom, chlorheksydynom i dequadynie. Tween®80 inaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole di-chlorobenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i Solbrol (estry PHB).
Application
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion tioglikolanowy z Tweenem®80
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1465720001 | 04027269282165 |
| 1465720012 | 04065265240314 |