Kluczowe dokumenty
14-654-M
Sigma-Aldrich
Białko eEF-2K, aktywne, 10 µg
Wybierz wielkość
250 μG
15 940,00 zł
15 940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μG
15 940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
15 940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
protein target eEF-2K
oczyszczone przez
(Glutathione-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... EEF2K(29904)
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: O00418 # Fosforyluje eukariotyczny czynnik elongacji-2. Wiąże kalmodulinę (przez podobieństwo).
ROZMIAR: 725 aminokwasów; 82172 Da
PODZIAŁ: Monomer lub homodimer (potencjalny).
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: O00418 ## Zawiera 1 domenę kinazy białkowej typu alfa.
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 10 μg (nr kat. 14-654) i luzem (nr kat. 14-654-K).
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of EF2tide (Catalog# 12-560)
routinely evaluated by phosphorylation of EF2tide (Catalog# 12-560)
Właściwości fizyczne
108,5 kDa
Przechowywanie i stabilność
stabilność 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.