Przejdź do
1.46497
Zmodyfikowany Tween®-Letheen Broth
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 300 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Zmodyfikowany bulion Letheen z Tweenem
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Usually ships within 10 - 12 weeks
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
Bottle capacity:
500 mL
Bottle filling volume:
300 mL
Feature:
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
502,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C), sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
180 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Casein Peptone, 5 g , Lecithin, 0.7 g , Meat Extract, 5 g , Meat Peptone, 20 g , NaCl, 5 g , Polysorbate 80, 15 mL , Sodium Bisulfite, 0.1 g , Sodium Thiosulfate, 1 g , Yeast Extract, 2 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
300 mL
pH range
7.0-7.4
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
components
(Lecithin, Tween, Histidine, Sodium Thiosulfate.)
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Zmodyfikowany Tween®-Letheen Broth ma znacznie lepszą zawartość składników odżywczych w porównaniu do Letheen-Broth. Ma wyższe stężenie peptonu mięsnego wraz z kazeiną i źródłami witamin z ekstraktu drożdżowego.
Dodanie tiosiarczanu sodu (neutralizuje jod i chlor) i wodorosiarczynu sodu (neutralizuje formaldehyd, uwalniacze formaldehydu i aldehyd glutarowy) poprawiło skuteczność środków inaktywujących.
Application
Zmodyfikowany Tween®-Letheen-Broth jest przeznaczony do oznaczania liczby drobnoustrojów w obecności pozostałości środków dezynfekujących.
Features and Benefits
Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001.
Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.464961.463531.46714
bottle capacity
500 mL
bottle capacity
125 mL
bottle capacity
275 mL
bottle capacity
125 mL
technique(s)
direct inoculation: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
-
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
form
liquid
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type White screw cap for wide neck, ready-to-use
feature
closure type blue crimp cap and septum, ready-to-use
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)