Kluczowe dokumenty
14-644-M
Sigma-Aldrich
EphA3 Protein, active, 10 µg
Wybierz wielkość
10 μG
2020,00 zł
250 μG
15 940,00 zł
2020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2020,00 zł
250 μG
15 940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.28
2020,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
100
300
opis
protein target EphA3
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... EPHA3(2042)
Opis ogólny
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human EphA3 amino acids 578-end.
Opakowanie
Also available in 10 μg size (cat#14-644) and in bulk (cat#14-644-K).
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Właściwości fizyczne
49kDa
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Komentarz do analizy
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2