Key Documents
14-586
Sigma-Aldrich
MAPKAP Kinase 3 Protein, unactive, 50 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw ~69.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal, GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end
expressed in E.coli cells
Zastosowanie
Activation Assay
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity|Metabolic Disorders
Unactive, N-terminal, GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
Działania biochem./fizjol.
  • Protein Target: MAPKAP-K3
  • Target Sub-Family:CAMK
Jakość
Routinely evaluated to activate SAPK2a (14-587).
Postać fizyczna
Format: Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2