Kluczowe dokumenty
14-565-M
Sigma-Aldrich
Białko NEK7, aktywne, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
masa cząsteczkowa
Mw 37.9 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal His6-tagged, recombinant, human NEK7, amino acids 2-end
expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Zastosowanie
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human NEK7, amino acids 2-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: NEK7
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of FLAKSFGSPNRAYKK
Postać fizyczna
Format: Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2