Kluczowe dokumenty
14-553-M
Sigma-Aldrich
EphB2 Protein, active, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw 52 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Human EphB2 expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
N-terminal His6-tagged recombinant human EphB2 residues 560-end
Zastosowanie
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human EphB2 residues 560-end, for use in Kinase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
  • Protein Target: EphB2
  • Target Sub-Family:TK
Opakowanie
Also available in 250 μg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-553M when ordering the 250 μg size.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Postać fizyczna
Format: Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial