Kluczowe dokumenty
14-517-M
Sigma-Aldrich
Blk Protein, active, human, 10 µg
Active, human, N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 58.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal His6 tagged, recombinant full-length human Blk
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-517M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2