Kluczowe dokumenty
14-487-M
Sigma-Aldrich
Białko Cdk3/Cyklina E, aktywne, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.28
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
masa cząsteczkowa
CDK3 subunit Mw 36 kDa
cyclin E1 Mw 74 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Kompleks rekombinowanej pełnej długości ludzkiej cdk3 zawierającej C-końcowy znacznik His6 i rekombinowanej pełnej długości ludzkiej cykliny E zawierającej N-końcowy znacznik GST
Oba są wyrażane przez bakulowirusy w komórkach owadów Sf21
Zastosowanie
Aktywny kompleks rekombinowanego ludzkiego Cdk3 pełnej długości zawierający C-końcowy znacznik His6 i rekombinowaną ludzką cyklinę E pełnej długości zawierającą N-końcowy znacznik GST, do stosowania w testach kinazowych.
Działania biochem./fizjol.
  • Białko docelowe: CDK3/cyklinaE
  • Podrodzina docelowa: CMGC
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze
250μg
jako katalog #
14-487M
- zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Histone H1
Postać fizyczna
Format: Agaroza Ni-NTA
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2