Kluczowe dokumenty
14-480-M
Sigma-Aldrich
Białko kinazy Rsk2/MAPKAP 1b, aktywne, 10 µg
Active, recombinant human RSK2, full-length with an N-terminal His6 tag between Met1 & Pro2, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 88 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... RPS6KA3(6197)
Opis ogólny
Recombinant human RSK2, full-length with an N-terminal His6 tag between Met1 and Pro2
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-480M when ordering the 250 µg size.
Jakość
the MAPKAP Kinase 2 substrate peptide
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yiguo Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 278(15), 12650-12659 (2003-02-04)
Phosphorylation at Ser(727) is known to be required for complete activation of STAT3 by diverse stimuli including UV irradiation, but the kinase(s) responsible for phosphorylating STAT3 (Ser(727)) is still not well discerned. In the present study, we observed that activation