Merck
14-463-M
Białko PDGFRβ, aktywne, 50 µg
Active, recombinant human PDGF Receptor β, residues 557-end, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 63.7 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 63.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... PDGFRB(5159)
General description
Rekombinowany ludzki receptor PDGF β, reszty 557-końcowe, zawierający N-końcowy tag His6
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PDGFRβ
Target Sub-Family: TK
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
1 rok w temperaturze 70 °C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-46304053252677052
14-463M04053252333026