Kluczowe dokumenty
144216
Uniwersalna ładowarka akumulatorów
for use with RCS® Isolator
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pkg of 1 kit
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with RCS® Isolator
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
940820 (izolator RCS)
Do ładowania zintegrowanych akumulatorów NiMH 12 V jednostki operacyjnej RCS Isolator
Informacje prawne
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany