Merck
1.44207
Kabel szeregowy
For RCS® High Flow Touch, connection via RS232 interface
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
26121630
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic cable(s)
agency
non-compendial
feature
electronic, portable
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 VF®
storage temp.
room temp
General description
Kabel szeregowy jest dodatkowym akcesorium do użytku z mikrobiologicznym próbnikiem powietrza RCS® High Flow Touch. RCS® High Flow Touch to przenośny próbnik powietrza do szybkiego i łatwego monitorowania powietrza otoczenia i sprężonych gazów w kontrolowanych środowiskach. Ten mikrobiologiczny próbnik powietrza opiera się na uderzeniu przez siłę odśrodkową i może być również używany z adapterem sprężonego gazu do dodatkowego monitorowania sprężonych gazów. Kabel służy do podłączenia urządzenia RCS® do komputera PC za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu szeregowego RS232.
Application
Kabel szeregowy jest dodatkowym akcesorium z próbnikiem powietrza RCS® High Flow do podłączenia urządzenia RCS® do komputera PC za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu szeregowego RS232. Te próbniki powietrza znajdują zastosowanie w monitorowaniu mikrobiologicznym otaczającego powietrza w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym.
Legal Information
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144207000104027269258610