Merck
14-404-M
Białko ZAP-70, aktywne, 20 µg
Active, recombinant, human, full length ZAP-70 containing a C-terminal His6 tag, for use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Białko związane z łańcuchem zeta o masie 70 kDa, Kinaza tyrozynowa związana z Syk, SRK
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 70 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
form
liquid
shelf life
6 mo.
mol wt
Mw 70 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZAP70(7535)
General description
Obszar badań: SYGNALIZACJA KOMÓRKOWA
Źródło produktu: ekspresja w Sf21 Rekombinowany, ludzki, pełnej długości ZAP-70 zawierający C-końcowy znacznik His6
Kinaza białkowa 70 związana z łańcuchem Zeta (ZAP-70) jest cytoplazmatyczną kinazą tyrozynową, która składa się z tandemowych domen SH2 (tSH2) na początku, połączonych z długim regionem łącznikowym i domeną kinazy tyrozynowej na C-końcu.
Biochem/physiol Actions
Białko docelowe: ZAP-70
Podrodzina docelowa: TK
Kinaza białkowa 70 związana z łańcuchem Zeta (ZAP-70) odgrywa istotną rolę w rozwoju i funkcjonowaniu limfocytów T i komórek naturalnych zabójców. Oddziałuje bezpośrednio z aktywowanym receptorem limfocytów T i reguluje sygnały niższego rzędu. Ponadto ZAP-70 pośredniczy również w sygnalizacji receptora komórek B (BCR). Mutacje w ZAP-70 są związane z ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID), przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) i rozwojem autoreaktywnych limfocytów T atakujących stawy.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1) substrate peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-40404053252581793
14-404M04053252270161