Kluczowe dokumenty
14-339-M
Sigma-Aldrich
Akt2/PKBβ (δPH, S474D) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human PKBβ, residues 120-481, S474D, containing an N-terminal His6 tag, activated by PDK1. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 42.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells.
Recombinant human PKBβ, residues 120-481, S474D, containing an N-terminal His6 tag; activated by PDK1.
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Akt2/PKBβ
Target Sub-Family: AGC
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-339M when ordering the 250 µg size.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of Crosstide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose & heparin-Sepharose chromatography
Przechowywanie i stabilność
1 year at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2