Przejdź do
14-334-M
Białko PRAK, aktywne, 15 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant, human, full-length PRAK, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
15 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2510,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 55 kDa
2510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 55 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
N-końcowy rekombinowany ludzki PRAK pełnej długości znakowany His6
Źródło produktu: wyrażane przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Biochem/physiol Actions
Protein Target: PRAK
Target Sub-Family: CAMK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg (2x125 μg) - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności. Przy zamawianiu rozmiaru 250 μg należy podać numer katalogowy 14-334M.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -70C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of PRAK Substrate Peptide
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-276-M14-572-M14-777-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (IP-kinase), activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 55 kDa
mol wt
Mw 59.9 kDa
mol wt
Mw 36 kDa
mol wt
Mw 69.3 kDa
UniProt accession no.
Q8IW41
UniProt accession no.
P31749
UniProt accession no.
Q9H4B4
UniProt accession no.
P53350, Q07832 (mouse), Q62673 (rat)
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-334M04053252406645
14-33404053252476525